V900172
Magnesium acetate tetrahydrate
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinónimos:
Acetic acid magnesium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Análisis
99%
formulario
solid
mp
72-75 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O.O.O.CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Clave InChI
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable