Merck
V900140
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate basic
Vetec, reagent grade
Sinónimos:
Magnesium hydroxide carbonate
About This Item
Fórmula lineal:
MgCO3
Número de CAS:
Peso molecular:
84.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
Formulario
powder
concentración
40.0-44.0% (EDTA titration)
cadena SMILES
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
Clave InChI
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)