V900019
Ácido cítrico
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinónimos:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
99%
Formulario
crystals or granules
lim. expl.
8 %, 65 °F
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadena SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?