Merck
V800432
Sigma-Aldrich
Tolueno
LR, rectified, 99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
92.14
Beilstein:
635760
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191501
ID de la sustancia en PubChem:
bp:
110-111 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
LR
densidad de vapor
3.2 (vs air)
presión de vapor
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Línea del producto
Vetec
Ensayo
99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
997 °F
lim. expl.
7 %
dilution
(for analytical testing)
color
colorless
índice de refracción
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
densidad
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4.4 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ting Lei et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(24), 2946-2954 (2015-02-26)
Low-bandgap diketopyrrolopyrrole (DPP)-based polymers are used for the selective dispersion of semiconducting single-walled carbon nanotubes (s-SWCNTs). Through rational molecular design to tune the polymer-SWCNT interactions, highly selective dispersions of s-SWCNTs with diameters mainly around 1.5 nm are achieved. The influences
Marina Shalaeva et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(12), 4870-4879 (2013-05-29)
This study demonstrates that ΔlogP(oct-tol) (difference between logP(octanol) and logP(toluene)) describes compounds propensity to form intramolecular hydrogen bonds (IMHB) and may be considered a privileged molecular descriptor for use in drug discovery and for prediction of IMHB in drug candidates.
Liang Guo et al.
Journal of chromatography. A, 1286, 9-15 (2013-03-19)
For the first time, a novel one-step sample preparation method that combines microwave assisted extraction and solvent bar microextraction (MAE-SBME) with analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), was developed for the fast and efficient determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
Tayseer Mahdi et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(31), 11134-11142 (2015-06-26)
Frustrated Lewis pairs (FLPs) based on sterically encumbered anilines and the Lewis acid B(C6 F5 )3 were found to react with terminal alkynes effecting intermolecular hydroamination affording iminium alkynylborate species of the form [RPhNC(R')Me][R'CCB(C6 F5 )3 ]. In these cases
Christopher M Filley et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 63(1), 1-12 (2004-01-30)
In recent decades the organic solvent toluene (methylbenzene) has emerged as one of the best-studied neurotoxins. Long-term and intense exposure to toluene vapors in humans who abuse spray paint and related substances has led to the recognition that toluene has