V800365
Acetato de sodio trihydrate
AR, 99-102%
Sinónimos:
Ácido acético sodium salt trihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
AR
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
99-102%
Formulario
crystalline powder
temp. de autoignición
1112 °F
pH
8.5-9.5 (5% in water)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.0005%
trazas de catión
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cadena SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clave InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)