Merck
V800356
Sigma-Aldrich
Gel de sílice
with moisture indicator (blue), coarse
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
Vetec
Formulario
powder
calidad
with moisture indicator (blue)
tamaño de partícula
5-8 mesh (>=95.0%)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.5%
sulfate (SO42-): ≤0.5%
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)