V800264
Molybdic acid
LR, ≥85%
About This Item
Productos recomendados
grado
LR
densidad de vapor
6.2 (vs air)
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥85%
Formulario
powder
solubilidad
water: insoluble
densidad
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/Mo.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2
Clave InChI
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)