V800252
Mercury(II) chloride
AR, ≥99%
Sinónimos:
Mercuric chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
AR
presión de vapor
1.3 mmHg ( 236 °C)
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥99%
Formulario
crystalline powder
mp
277 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
![](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/242/317/89e134be-e488-4e6d-9500-3baa2929e5c3/300/89e134be-e488-4e6d-9500-3baa2929e5c3.jpg)
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)