Merck
V800234
Sigma-Aldrich
Lead(IV) oxide
LR, ≥94%
Sinónimos:
Lead (su)peroxide, Lead dioxide, Lead peroxide
About This Item
Fórmula lineal:
PbO2
Número de CAS:
Peso molecular:
239.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
LR
Línea del producto
Vetec
Ensayo
≥94%
Formulario
powder
cadena SMILES
O=[Pb]=O
InChI
1S/2O.Pb
Clave InChI
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
Órganos de actuación
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)