V800088
Bromocresol Purple
Powder
Sinónimos:
5,5′-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein, Bromcresol purple sultone form
About This Item
Productos recomendados
product name
Bromocresol Purple,
Línea del producto
Vetec™
formulario
powder
pH
5.2-6.8, yellow to purple
mp
240 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cc1cc(cc(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
Clave InChI
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable