Merck
V800059
Sigma-Aldrich
Aniline
AR, ≥99%
Sinónimos:
Aminobenzene, Benzenamine
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
93.13
Beilstein:
605631
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de la sustancia en PubChem:
bp:
184 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
AR
densidad de vapor
3.22 (185 °C, vs air)
presión de vapor
0.7 mmHg ( 25 °C)
Línea del producto
Vetec
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1139 °F
lim. expl.
11 %
dilution
(for analytical testing)
índice de refracción
n20/D 1.586 (lit.)
pH
8.8 (20 °C, 36 g/L)
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
densidad
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
Clave InChI
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
The acute toxicity of aniline involves its activation in vivo to 4-hydroxyaniline and the formation of adducts with hemoglobin. In erythrocytes, this is associated with the release of iron and the accumulation of methemoglobin and the development of hemolytic anemia and inflammation of the spleen. Tumor formation is often observed in the spleen on prolonged administration.
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hongli Ji et al.
Molecular plant-microbe interactions : MPMI, 28(5), 519-533 (2015-01-22)
The nonprotein amino acid β-aminobutyric acid (BABA) is known to protect plants against various pathogens. The mode of action is relatively diverse and specific in different plant-pathogen systems. To extend the analysis of the mode of action of BABA to
S A Vaziri et al.
Pharmacogenetics, 11(1), 7-20 (2001-02-24)
Arylamines such as 2-naphthylamine and 4-aminobiphenyl are suspected human bladder procarcinogens that require bioactivation to DNA-reactive species to exert their carcinogenic potential. The goals of the present study were (i) to assay for the presence of the arylamine acetyltransferases NAT1
M Peluso et al.
Carcinogenesis, 21(2), 183-187 (2000-02-05)
The 'Mediterranean diet', a diet rich in cereals, fruit and vegetables, has been associated with lowering the risk of a variety of cancers of the digestive tract and the bladder. In a previous study, we showed that the high phenolic
J S Bus et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 25(8), 619-626 (1987-08-01)
Aniline and several structurally-related aromatic amines produce spleen tumours in rats given high doses of compound in 2-year bioassay studies. Evaluation of the pathogenesis of the splenic lesions and characterization of the disposition of radiolabelled aniline in animals suggests that
Conghui Tang et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(46), 18924-18927 (2012-11-08)
A novel and efficient copper-catalyzed azidation reaction of anilines via C-H activation has been developed. This method, in which the primary amine acts as a directing group by coordinating to the metal center, provides ortho azidation products regioselectively under mild