Merck
V800002
Sigma-Aldrich
1,2-Dicloroetano
LR, ≥99%
Sinónimos:
Cloruro de etileno, Dicloruro de etileno
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
98.96
Beilstein:
605264
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de la sustancia en PubChem:
bp:
83 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
LR
densidad de vapor
3.4 (20 °C, vs air)
presión de vapor
87 mmHg ( 25 °C)
Línea del producto
Vetec
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
775 °F
lim. expl.
15.6 %
dilution
(for analytical testing)
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
densidad
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
Clave InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
François Perreault et al.
Chemical Society reviews, 44(16), 5861-5896 (2015-03-27)
Graphene-based materials are gaining heightened attention as novel materials for environmental applications. The unique physicochemical properties of graphene, notably its exceptionally high surface area, electron mobility, thermal conductivity, and mechanical strength, can lead to novel or improved technologies to address
Rongke Gao et al.
Biosensors & bioelectronics, 72, 230-236 (2015-05-20)
We report the application of a fully automated surface-enhanced Raman scattering (SERS)-based solenoid-embedded microfluidic device to the quantitative and sensitive detection of anthrax biomarker poly-γ-D-glutamic acid (PGA) in solution. Analysis is based on the competitive reaction between PGA and PGA-conjugated
Tatiana Wolfe et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 11(5), 1277-1283 (2015-02-06)
We report potent radiosensitization of prostate cancers in vitro and in vivo using goserelin-conjugated gold nanorods. Progressive receptor-mediated internalization of conjugated nanorods over time increases the radiation interaction cross-section of cells and contributes to the effects observed in vitro. The
Peiyu Ge et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(29), 11558-11563 (2012-06-06)
The photochemical reactivity of osmocene in a biphasic water-organic solvent system has been investigated to probe its water splitting properties. The photoreduction of aqueous protons to hydrogen under anaerobic conditions induced by osmocene dissolved in 1,2-dichloroethane and the subsequent water
Delphine Schaming et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(39), 17704-17711 (2011-09-13)
Photocurrent responses associated with the interfacial quenching of the photo-excited water-soluble zinc meso-tetra(4-carboxyphenyl)porphyrin (ZnTPPC) by ferrocene have been studied at a water|1,2-dichloroethane interface in the absence and in the presence of adsorbed gold nanoparticles. Upon addition of methanol, a mirror-like