Merck
V001811
Sigma-Aldrich
Alizarin Yellow GG
Sinónimos:
5-(3-Nitrophenylazo)salicylic acid sodium salt, Alizarin Yellow 2G, Metachrome Yellow, Mordant Yellow 1
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H8N3NaO5
Número de CAS:
Peso molecular:
309.21
Beilstein:
3820455
Número CE:
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
cadena SMILES
[Na+].Oc1ccc(cc1C([O-])=O)\N=N\c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H9N3O5.Na/c17-12-5-4-9(7-11(12)13(18)19)15-14-8-2-1-3-10(6-8)16(20)21;/h1-7,17H,(H,18,19);/q;+1/p-1/b15-14+;
Clave InChI
ZHFPEICFUVWJIS-WPDLWGESSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable