Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 1440,00 € |
Acerca de este artículo
1440,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
zolmitriptan
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(CCCN(C)C)OCC
InChI
1S/C10H23NO2/c1-5-12-10(13-6-2)8-7-9-11(3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
InChI key
QKXMWBLNSPNBEY-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description pharmaceutical primary standard, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description - | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade technical grade | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| API family zolmitriptan | API family - | API family zolmitriptan | API family zolmitriptan |
| agency USP | agency - | agency USP | agency USP |
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
157.8 °F
Punto de inflamación (°C)
69.9 °C
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?