1724678
USP
Zileuton Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-(Benzo[b]thien-2-oyl)benzo[b]thiophene, Benzo[b]thien-2-yl ketone, Bis(benzo[b]thien-2-yl)methanone
Seleccione un Tamaño
1140,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1140,00 €
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
zileuton
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[s]1c2c(cc1C(=O)c3[s]c4c(c3)cccc4)cccc2
InChI
1S/C17H10OS2/c18-17(15-9-11-5-1-3-7-13(11)19-15)16-10-12-6-2-4-8-14(12)20-16/h1-10H
Clave InChI
XGEOFOPAAWHTSM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)