1724306
USP
Zalcitabine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2′,3′-Dideoxycytidine, ddC
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
zalcitabine
fabricante / nombre comercial
USP
mp
217-218 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CC[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O3/c10-7-3-4-12(9(14)11-7)8-2-1-6(5-13)15-8/h3-4,6,8,13H,1-2,5H2,(H2,10,11,14)/t6-,8+/m0/s1
Clave InChI
WREGKURFCTUGRC-POYBYMJQSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)