Spend 450 € — Save 5 %; Spend 700 € — Save 10 %; Spend 1300 € — Save 15 %*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
300 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 404,00 € |
Acerca de este artículo
404,00 €
Ahorre hasta 15 %
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
triprolidine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Cl-].N3(CCCC3)C\C=C(\c2ncccc2)/c1ccc(cc1)C.O.[H+]
InChI
1S/C19H22N2.ClH.H2O/c1-16-7-9-17(10-8-16)18(19-6-2-3-12-20-19)11-15-21-13-4-5-14-21;;/h2-3,6-12H,4-5,13-15H2,1H3;1H;1H2/b18-11+;;
InChI key
CUZMOIXUFHOLLN-UMVVUDSKSA-N
General description
Application
- Triprolidine and Pseudoephedrine Hydrochlorides Oral Solution
- Triprolidine and Pseudoephedrine Hydrochlorides Tablets
- Triprolidine Hydrochloride
- Triprolidine Hydrochloride Oral Solution
- Triprolidine Hydrochloride Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description ≥99% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family triprolidine | API family triprolidine | API family - | API family metoclopramide |
| agency USP | agency BP | agency - | agency USP |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?