1678005
USP
Triamcinolone diacetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(11β,16α)-16,21-Bis(acetyloxy)-9-fluoro-11,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-11β,16α,17α,21-tetrahydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 16,21-diacetate, 9α-Fluoro-16α-hydroxyprednisolone 16,21-diacetate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
triamcinolone
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadena SMILES
CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@@H](C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)OC(C)=O
InChI
1S/C25H31FO8/c1-13(27)33-12-20(31)25(32)21(34-14(2)28)10-18-17-6-5-15-9-16(29)7-8-22(15,3)24(17,26)19(30)11-23(18,25)4/h7-9,17-19,21,30,32H,5-6,10-12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,21+,22-,23-,24-,25+/m0/s1
Clave InChI
XGMPVBXKDAHORN-RBWIMXSLSA-N
Información sobre el gen
human ... NR3C1(2908)
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable