Spend 450 € — Save 5 %; Spend 700 € — Save 10 %; Spend 1300 € — Save 15 %*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
300 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 418,00 € |
Acerca de este artículo
418,00 €
Ahorre hasta 15 %
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tolazoline
manufacturer/tradename
USP
mp
174-176 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.C1CN=C(Cc2ccccc2)N1
InChI
1S/C10H12N2.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10;/h1-5H,6-8H2,(H,11,12);1H
InChI key
RHTNTTODYGNRSP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), HRH1(3269), HRH2(3274)
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| mp 174-176 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?