1605828
USP
Rosiglitazone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(5Z)-5-{[4-({2-[Methyl(2-pyridinyl)amino]ethyl}oxy)phenyl]methylidene}-1,3-thiazolidine-2,4-dione
Seleccione un Tamaño
479,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
479,00 €
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
rosiglitazone
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S1\C(=C/c2ccc(cc2)OCCN(C)c3ncccc3)\C(=O)NC1=O
InChI
1S/C18H17N3O3S/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15/h2-9,12H,10-11H2,1H3,(H,20,22,23)/b15-12-
Clave InChI
HCDYSWMAMRPMST-QINSGFPZSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)