1601394
USP
Cumene solution
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Cumene solution
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
87.00 °C