1571001
USP
Proparacaine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Proxymetacaine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
836,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
836,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
proparacaine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CCCOc1ccc(cc1N)C(=O)OCCN(CC)CC
InChI
1S/C16H26N2O3.ClH/c1-4-10-20-15-8-7-13(12-14(15)17)16(19)21-11-9-18(5-2)6-3;/h7-8,12H,4-6,9-11,17H2,1-3H3;1H
Clave InChI
BFUUJUGQJUTPAF-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Proparacaine Hydrochloride Ophthalmic Solution
- Fluorescein Sodium and Proparacaine Hydrochloride Ophthalmic Solution
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)