Documentos clave
1554148
USP
Prasugrel Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one)
Seleccione un Tamaño
15 MG
1100,00 €
1100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
15 MG
1100,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H18FNO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
331.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
familia API
prasugrel
fabricante / nombre comercial
USP 1554148
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Fc1c(cccc1)C(N3CCC4SC(=O)C=C4C3)C(=O)C2CC2
InChI
1S/C18H18FNO2S/c19-14-4-2-1-3-13(14)17(18(22)11-5-6-11)20-8-7-15-12(10-20)9-16(21)23-15/h1-4,9,11,15,17H,5-8,10H2
Clave InChI
MJAMUSZUMAHFLH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis. USP issued SDS can be found here.
Aplicación
Prasugrel Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Prasugrel Hydrochloride.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)