1538505
USP
Pilocarpine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
cis-3-Ethyl-4-(1-methyl-5-imidazolylmethyl)dihydro-2(3H)-furanone
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3/t8-,10-/m0/s1
Clave InChI
QCHFTSOMWOSFHM-WPRPVWTQSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable