1535959
USP
Phthalazine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Phthalazine, β-Phenodiazine, 2,3-Benzodiazine
Seleccione un Tamaño
1080,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1080,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
hydralazine
fabricante / nombre comercial
USP
bp
189 °C/29 mmHg (lit.)
mp
89-92 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
c1ccc2cnncc2c1
InChI
1S/C8H6N2/c1-2-4-8-6-10-9-5-7(8)3-1/h1-6H
Clave InChI
LFSXCDWNBUNEEM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Hydralazine Hydrochloride
- Hydralazine Hydrochloride Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)