1478651
USP
Ononin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Formononetin 7-O-β-D-glucopyranoside
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ononin
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)ccc3C2=O
InChI
1S/C22H22O9/c1-28-12-4-2-11(3-5-12)15-10-29-16-8-13(6-7-14(16)18(15)24)30-22-21(27)20(26)19(25)17(9-23)31-22/h2-8,10,17,19-23,25-27H,9H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
Clave InChI
MGJLSBDCWOSMHL-MIUGBVLSSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Astragalus Root
- Astragalus Root Dry Extract
- Astragalus Root Powder
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable