Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 148,00 € |
Acerca de este artículo
148,00 €
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OC)/C([C@H]1C[C@@](N(C[C@H]1CC)CC2)([H])C3=C2C(C(OC)=CC=C4)=C4N3)=C/OC
InChI
1S/C23H30N2O4/c1-5-14-12-25-10-9-15-21-18(7-6-8-20(21)28-3)24-22(15)19(25)11-16(14)17(13-27-2)23(26)29-4/h6-8,13-14,16,19,24H,5,9-12H2,1-4H3/b17-13+/t14-,16+,19+/m1/s1
InChI key
LELBFTMXCIIKKX-QVRQZEMUSA-N
General description
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mitragynine solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?