Saltar a
1478436
USP
Compuesto C relacionado con la olopatadina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Ácido (11-oxo-6,11-dihidrodibenzo[b,e]oxepin-2-il) acético, Isoxepac, NSC 300907
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
35 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1390,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12O4
Peso molecular:
268.26
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1390,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
olopatadine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Este producto se suministra conforme a lo indicado y especificado por la farmacopea emisora. Toda la información proporcionada en apoyo de este producto, incluidas las SDS y cualquier folleto de información sobre el producto se ha elaborado y publicado bajo la autoridad de la Farmacopea emisora.Si desea más información y soporte, diríjase a la página Web de la Farmacopea emisora.
Application
Patrón de referencia USP del compuesto C relacionado con la olopatadina indicado para ser utilizado en pruebas y ensayos de calidad específicos según lo indicado en la farmacopea USP. También, para su uso con monografías de la USP como la de disolución oftálmica de clorhidrato de olopatadina
Analysis Note
Estos productos están indicados sólo para utilizar en pruebas y análisis. No están pensados para administración en humanos ni en animales y no pueden utilizarse para diagnóstico, tratamiento ni curación de ningún tipo de enfermedad.  .
Other Notes
Es posible que se apliquen restricciones de venta
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1478425PHR2539PHR2309
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
-
format
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-30°C
API family
olopatadine
API family
olopatadine
API family
olopatadine
API family
loratadine
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - STOT RE 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)