Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 1120,00 € |
Acerca de este artículo
1120,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
nilotinib
manufacturer/tradename
USP
mp
164-168 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description 99% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) peptide synthesis | application(s) pharmaceutical |
| mp 164-168 °C (lit.) | mp 164-168 °C (lit.) | mp 164-168 °C (lit.) | mp 113-117 °C (lit.) |
| agency USP | agency BP | agency - | agency USP |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nilotinib Related Compound C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?