1396171
USP
Metaxalone Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Bis[2-hydroxy-3-(3,5-dimethylphenoxy)propyl]amine
Seleccione un Tamaño
1400,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1400,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
metaxalone
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Metaxalone
- Metaxalone Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)