1381200
USP
Fish oil from menhaden
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Fish oil from menhaden
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
menhaden oil
fabricante / nombre comercial
USP
densidad
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)