PHR2983
Fish oil from menhaden
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
Fish oil from menhaden
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1381200
familia API
menhaden oil
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 2 mL
densidad
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
awg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.