1379300
USP
Melphalan hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-L-phenylalanine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
668,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
668,00 €
Productos recomendados
familia API
melphalan
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
[Cl-].ClCCN(CCCl)c1ccc(cc1)CC([N+H3])C(=O)O
InChI
1S/C13H18Cl2N2O2.ClH/c14-5-7-17(8-6-15)11-3-1-10(2-4-11)9-12(16)13(18)19;/h1-4,12H,5-9,16H2,(H,18,19);1H
Clave InChI
OUUYBRCCFUEMLH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Melphalan
- Melphalan Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)