1370203
USP
Loracarbef
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Loracarbef monohydrate, (6R,7S)-7-{[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino}-3-chloro-8-oxo-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
loracarbef
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C16H16ClN3O4.H2O/c17-9-6-7-10-12(15(22)20(10)13(9)16(23)24)19-14(21)11(18)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,10-12H,6-7,18H2,(H,19,21)(H,23,24);1H2/t10?,11-,12?;/m1./s1
Clave InChI
GPYKKBAAPVOCIW-HZKXUOCSSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)