1350104
USP
Isopropyl acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Acetic acid isopropyl ester
Seleccione un Tamaño
375,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
375,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
47 mmHg ( 20 °C)
familia API
isopropyl acetate
temp. de autoignición
894 °F
lim. expl.
1.8 %, 37 °F
8 %
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
densidad
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
Clave InChI
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)