1347824
USP
Isobutyl heptanoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Heptanoic acid isobutyl ester
Seleccione un Tamaño
226,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
226,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
butyl heptanoate
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(CC(C)C)C(=O)CCCCCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-4-5-6-7-8-11(12)13-9-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
Clave InChI
HXJOYVPESRRCDB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
180.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82.22 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)