1329505
USP
Propantheline Bromide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
9-Hydroxypropantheline bromide
Seleccione un Tamaño
1180,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1180,00 €
Productos recomendados
familia API
propantheline
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
cadena SMILES
[Br-].[N+](C(C)C)(C(C)C)(CCOC(=O)C1(c2c(cccc2)Oc3c1cccc3)O)C
InChI
1S/C23H30NO4.BrH/c1-16(2)24(5,17(3)4)14-15-27-22(25)23(26)18-10-6-8-12-20(18)28-21-13-9-7-11-19(21)23;/h6-13,16-17,26H,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
RDMADSXCPWAZRH-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Propantheline Bromide
- Propantheline Bromide Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)