Documentos clave
1311714
USP
rHuman Interleukin 4
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Interleukin-4 human, Recombinant interleukin 4, human
Seleccione un Tamaño
51 μG
1540,00 €
1540,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
51 μG
1540,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1540,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
envase
pkg of 51 μg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Otras notas
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)