1284000
USP
Flurandrenolide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
6α-Fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione 16,17-acetonide, Fludroxycortide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
flurandrenolide
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)O[C@@H]2CC3C4C[C@H](F)C5=CC(=O)CCC5(C)C4C(O)CC3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
InChI
1S/C24H33FO6/c1-21(2)30-19-9-14-13-8-16(25)15-7-12(27)5-6-22(15,3)20(13)17(28)10-23(14,4)24(19,31-21)18(29)11-26/h7,13-14,16-17,19-20,26,28H,5-6,8-11H2,1-4H3/t13?,14?,16-,17?,19+,20?,22?,23?,24+/m0/s1
Clave InChI
POPFMWWJOGLOIF-CCRGDLLISA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Flurandrenolide Cream
- Flurandrenolide Lotion
- Flurandrenolide Ointment
- Flurandrenolide Tape
- Neomycin Sulfate and Flurandrenolide Ointment
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable