1274629
USP
Flunixin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 2-Chloronicotinic acid
Seleccione un Tamaño
1300,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1300,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
flunixin
fabricante / nombre comercial
USP
mp
176-178 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10)
Clave InChI
IBRSSZOHCGUTHI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)