1269083
USP
Exemestane Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1,4-Androstadiene-3,17-dione, 1-Dehydroandrostenedione, Androstadienedione
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
exemestane
fabricante / nombre comercial
USP
control farmacológico
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)C(=O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H24O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h7,9,11,14-16H,3-6,8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
Clave InChI
LUJVUUWNAPIQQI-QAGGRKNESA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)