ABN1018
Anti-LRP1 Antibody, Intracellular domain
serum, from rabbit
Sinónimos:
Prolow-density lipoprotein receptor-related protein 1, A2MR, Alpha-2-macroglobulin receptor, APOER, Apolipoprotein E receptor, CD91, LRP-1, LRP-85, LRPICD
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LRP1(4035)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Western Blotting Analysis: A representative lot detected a decreased LRP-85 target band in lysates from LRP1 shRNA-treated NIH/3T3 cells (Courtesy of Professor Nicola Zambrano, University of Naples Federico II, Italy).
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected the LRP-85 target band in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.ysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable