Documentos clave
1176001
USP
Dexmedetomidine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(4-[1-(2,3-Dimethylphenyl)vinyl]-1H-imidazole)
Seleccione un Tamaño
1176001-25MG
1340,00 €
1340,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1176001-25MG
1340,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H14N2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1340,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[nH]1cncc1C(=C)c2c(c(ccc2)C)C
InChI
1S/C13H14N2/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,14,15)
Clave InChI
YJOFSWIMUJKAGV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Otras notas
USP issued SDS can be found here
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)