1134164
USP
Cilostazol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
6-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 6-Hydroxy-3,4-dihydrocarbstyril
Seleccione un Tamaño
1270,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1270,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
cilostazol
fabricante / nombre comercial
USP
mp
236-240 °C
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Oc1ccc2NC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H9NO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10-8/h2-3,5,11H,1,4H2,(H,10,12)
Clave InChI
HOSGXJWQVBHGLT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)