1084215
USP
Allyl butyrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Allyl butanoate, Butanoic acid 2-propen-1-yl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
allyl butyrate
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.414 (lit.)
bp
44-45 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
Clave InChI
RMZIOVJHUJAAEY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable