Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
3 x 1.2 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 670,00 € |
Acerca de este artículo
670,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
3.1 (vs air)
autoignition temp.
705 °F
expl. lim.
15.1 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description suitable for HPLC, ≥99.8% | description ACS reagent, ≥99.0% | description reagent grade, ≥98% |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade HPLC grade | grade ACS reagent | grade reagent grade |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) food and beverages | application(s) microbiology | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| refractive index n20/D 1.369 (lit.) | refractive index n20/D 1.369 (lit.) | refractive index n20/D 1.369 (lit.) | refractive index n20/D 1.369 (lit.) |
| expl. lim. 15.1 % | expl. lim. 15.1 % | expl. lim. 15.1 % | expl. lim. 15.1 % |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terc-butilmetil éter
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
1634-04-4
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?