Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
200 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 404,00 € |
Acerca de este artículo
404,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
bisoctrizole
manufacturer/tradename
USP
mp
197-199 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1cc(Cc2cc(cc(c2O)-n3nc4ccccc4n3)C(C)(C)CC(C)(C)C)c(O)c(c1)-n5nc6ccccc6n5
InChI
1S/C41H50N6O2/c1-38(2,3)24-40(7,8)28-20-26(36(48)34(22-28)46-42-30-15-11-12-16-31(30)43-46)19-27-21-29(41(9,10)25-39(4,5)6)23-35(37(27)49)47-44-32-17-13-14-18-33(32)45-47/h11-18,20-23,48-49H,19,24-25H2,1-10H3
InChI key
FQUNFJULCYSSOP-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description analytical standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description 99% |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| mp 197-199 °C (lit.) | mp 195-199 °C, 197-199 °C (lit.) | mp 197-199 °C (lit.) | mp 197-199 °C (lit.) |
| API family bisoctrizole | API family - | API family bisoctrizole | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bisoctrizole
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
103597-45-1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?