1039390
USP
Antimony trioxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Antimony(III) oxide, Diantimony trioxide
About This Item
fabricante / nombre comercial
USP
bp
1550 °C (lit.)
mp
655 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
O=[Sb]O[Sb]=O
InChI
1S/3O.2Sb
Clave InChI
ADCOVFLJGNWWNZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)