Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
3 x 0.5 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 166,00 € |
Acerca de este artículo
166,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
mepyramine, anisaldehyde
manufacturer/tradename
USP
bp
238 °C (lit.)
mp
34-40 °C (lit.)
density
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
InChI key
PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥97%, FG | description 98% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade Kosher, Fragrance grade, Halal, FG | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) flavors and fragrances | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format - | format neat |
| API family mepyramine, anisaldehyde | API family - | API family - | API family mepyramine, anisaldehyde |
| density 1.127 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.127 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.127 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.119 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Anisaldehyde
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
118 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?