1034749
USP
Anagrelide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Ethyl 2-(6-amino-2,3-dichlorobenzylamino)acetate hydrochloride, Ethyl N-(6-amino-2,3-dichlorobenzyl)glycine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
1130,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1130,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
anagrelide
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)